Monóxido de níquel ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Óxido de níquel, Bunsenite
12359.18
12359.30
12359.18EA
66.2
EUR
12359.18
12359.30
Monóxido de níquel ≥99% (baseado em metais)
Monóxido de níquel
Purity: 99%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.67
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Fórmula:
NiO Peso Molecular: 74.69 g/mol Ponto de Fusão: 1984 °C Densidade: 6.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011145 Número CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |