Monóxido de níquel ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10819.06
10819.14
10819.22
10819.06EA
60.9
EUR
10819.06
10819.14
10819.22
Monóxido de níquel ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Monóxido de níquel
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Fórmula:
NiO Ponto de Fusão: 1984 °C Densidade: 6,67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011145 Número CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |