Print…
Monóxido de níquel 97%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Óxido de níquel, Bunsenite
415585000 415581000
ACRO415585000EA 166 EUR
ACRO415585000 ACRO415581000
Monóxido de níquel 97%, pó
Monóxido de níquel
Fórmula: NiO
Peso Molecular: 74.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1960 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011145
Número CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Encomendar
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %