Print…
Iridium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Iridium dioxide, Iridium(IV) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
206237-1G 206237-5G
SIAL206237-1GEA 813 EUR
SIAL206237-1G SIAL206237-5G
Iridium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV) oxide
Fórmula: IrO₂
Ponto de ebulição: –27 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –102 °C
Densidade: 3,09 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00011065
Número CAS: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II