Print…
Iridium(IV) oxide 99%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iridium dioxide, Iridium(IV) oxide
A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 807 EUR
A17849.03 A17849.06
Iridium(IV) oxide 99%, pó
Iridium(IV) oxide
Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Fórmula: IrO₂
Ponto de ebulição: –27 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –102 °C
Densidade: 11,7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011065
Número CAS: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II