Iridium(IV) oxide ≥99.99% (baseado em metais) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iridium dioxide, Iridium(IV) oxide
43396.06
43396.03
43396.06EA
3470
EUR
43396.06
43396.03
Iridium(IV) oxide ≥99.99% (baseado em metais) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Iridium(IV) oxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 12030-49-8
Molecular Formula: IrO2
Formula Weight: 224.20
Physical Form: Powder
Density: 11.7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011065
Fórmula:
IrO₂ Ponto de ebulição: –27 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –102 °C Densidade: 11,7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011065 Número CAS: 12030-49-8 EINECS: 234-743-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II |