Óxido de ferro (III) ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
10716.14
10716.22
10716.14EA
188
EUR
10716.14
10716.22
Óxido de ferro (III) ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Ferro (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Fórmula:
Fe₂O₃ Peso Molecular: 159.69 g/mol Ponto de Fusão: 1565 °C Densidade: 5.24 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011008 Número CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 14,4028 |
Total Metal Impurities | 0.002% max |