Print…
Óxido de ferro (III) 99.999% (baseado em traços de metais) -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
193260100 193260500 193262500
ACRO193260100EA 74.5 EUR
ACRO193260100 ACRO193260500 ACRO193262500
Óxido de ferro (III) 99.999% (baseado em traços de metais) -100 mesh
Óxido de Ferro (III)
Fórmula: Fe₂O₃
Peso Molecular: 159.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1538 °C (decomposição)
Densidade: 5.24 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011008
Número CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Encomendar
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %