Print…
Óxido de ferro (II, III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
637106-100G 637106-250G 637106-25G
SIAL637106-100GEA 332 EUR
SIAL637106-100G SIAL637106-250G SIAL637106-25G
Óxido de ferro (II, III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Ferro (II, III)
Fórmula: Fe₃O₄
Peso Molecular: 231.54 g/mol
Ponto de Fusão: 1560
Densidade: 5.18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011010
Número CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087