Print…
Óxido de ferro (II, III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
518158-10G 518158-50G
SIAL518158-10GEA 305 EUR
SIAL518158-10G SIAL518158-50G
Óxido de ferro (II, III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Ferro (II, III)
Fórmula: Fe₃O₄
Ponto de Fusão: 1560 °C
Densidade: 5,18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011010
Número CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087