Óxido de ferro (II, III) ≥97% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
12374.A1
12374.A7
12374.C4
12374.A1EA
74.1
EUR
12374.A1
12374.A7
12374.C4
Óxido de ferro (II, III) ≥97% (baseado em metais)
Óxido de Ferro (II, III)
Purity: 97%
CAS No.: 1317-61-9
Molecular Formula: Fe3O4
Formula Weight: 231.54
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.2
Refractive Index: 3.0
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1538°
Merck Reference: 14,4040
MDL No.: MFCD00011010
Fórmula:
Fe₃O₄ Peso Molecular: 231.54 g/mol Ponto de Fusão: 1538 °C Densidade: 5.2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011010 Número CAS: 1317-61-9 EINECS: 215-277-5 Merck Index: 14,4040 |