Print…
Óxido de cobalto (II,III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
637025-100G 637025-250G 637025-25G
SIAL637025-100GEA 417 EUR
SIAL637025-100G SIAL637025-250G SIAL637025-25G
Óxido de cobalto (II,III), Sigma-Aldrich®
Óxido de cobalto (II,III)
Fórmula: Co₃O₄
Peso Molecular: 240.8 g/mol
Ponto de Fusão: 895
Densidade: 6.005 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010939
Número CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
Merck Index: 13,02454