Print…
Óxido de cobalto (II,III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
221643-250G 221643-50G
SIAL221643-250GEA 621 EUR
SIAL221643-250G SIAL221643-50G
Óxido de cobalto (II,III), Sigma-Aldrich®
Óxido de cobalto (II,III)
Fórmula: Co₃O₄
Ponto de Fusão: 895 °C
Densidade: 6,005 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010939
Número CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
Merck Index: 13,02454