Print…
Óxido de cobalto (II,III)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 409 EUR
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Óxido de cobalto (II,III)
Óxido de cobalto (II,III)
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Fórmula: Co₃O₄
Peso Molecular: 240.8 g/mol
Ponto de Fusão: 900 °C (decomposição)
Densidade: 6.11
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010939
Número CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02454