Óxido de cobalto (II,III) ≥99% (baseado em metais), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
44661.14
44661.22
44661.36
44661.14EA
90.8
EUR
44661.14
44661.22
44661.36
Óxido de cobalto (II,III) ≥99% (baseado em metais), nanopó
Óxido de cobalto (II,III)
Purity: 99%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 50-80nm APS Powder, S.A. 10m2/g
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Fórmula:
Co₃O₄ Peso Molecular: 240.8 g/mol Ponto de Fusão: 900 °C (decomposição) Densidade: 6.11 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010939 Número CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2429 |