Print…
Óxido de cobalto, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cobalt oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
343153-100G 343153-10G
SIAL343153-100GEA 1010 EUR
SIAL343153-100G SIAL343153-10G
Óxido de cobalto, Sigma-Aldrich®
Óxido de cobalto
Fórmula: CoO
Peso Molecular: 74.93 g/mol
Ponto de Fusão: 1933
Densidade: 6.1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016031
Número CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02507