Óxido de cobalto ≥99.995% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44354.06
44354.14
44354.22
44354.06EA
205
EUR
44354.06
44354.14
44354.22
Óxido de cobalto ≥99.995% (baseado nos metais)
Óxido de cobalto
Purity: 99.995%
CAS No.: 1307-96-6
Molecular Formula: CoO, may contain up to 10% Co3O4
Formula Weight: 74.93
Physical Form: Powder
Density: 6.45
Appearance: Green-brown
Melting Point: 1935°
Merck Reference: 14,2446
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00016031
Fórmula:
CoO Ponto de Fusão: 1935 °C Densidade: 6,45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016031 Número CAS: 1307-96-6 EINECS: 215-154-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2446 |