Óxido de cobalto ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cobalt oxide
23141.14
23141.22
23141.14EA
118
EUR
23141.14
23141.22
Óxido de cobalto ≥95%
Óxido de cobalto
Purity: 95%
CAS No.: 1307-96-6
Molecular Formula: CoO
Formula Weight: 74.93
Physical Form: Powder
Density: 6.45
Appearance: Black-green
Melting Point: 1935°
Solubility: Soluble in acids or alkalies. Insoluble in water
Merck Reference: 14,2446
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00016031
Pigments, glass Colouring, semiconductors
Fórmula:
CoO Peso Molecular: 74.93 g/mol Ponto de Fusão: 1935 °C Densidade: 6.45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016031 Número CAS: 1307-96-6 EINECS: 215-154-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,02507 |