Print…
Óxido de cobalto , Co >74% -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt oxide
379200100 379201000
ACRO379200100EA 49.3 EUR
ACRO379200100 ACRO379201000
Óxido de cobalto , Co >74% -325 mesh
Óxido de cobalto
Fórmula: CoO
Peso Molecular: 74.93 g/mol
Ponto de Fusão: 1785 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016031
Número CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,02507
Encomendar
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co