Palladium(II) iodide ≥99.998% (baseado nos metais) Pd ≥ 29%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43084.09
43084.04
43084.09EA
1100
EUR
43084.09
43084.04
Palladium(II) iodide ≥99.998% (baseado nos metais) Pd ≥ 29%, Premion®
Palladium(II) iodide
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Fórmula:
I₂Pd Densidade: 6,003 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011171 Número CAS: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |