Print…
Platinum(II) iodide ≥99.99% (baseado nos metais) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12170.01 12170.03 12170.06
12170.01EA 74.3 EUR
12170.01 12170.03 12170.06
Platinum(II) iodide ≥99.99% (baseado nos metais) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Platinum(II) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-39-8 Molecular Formula: PtI2 Formula Weight: 448.90 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011183
Fórmula: I₂Pt
Ponto de Fusão: 325 °C (decomposição)
Densidade: 6,403 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011183
Número CAS: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2
Merck Index: 12,07688