Palladium(II) iodide (≥28% Pd) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11881.04
11881.09
11881.04EA
220
EUR
11881.04
11881.09
Palladium(II) iodide (≥28% Pd) ≥99.9% (baseado em metais)
Palladium(II) iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Fórmula:
I₂Pd Peso Molecular: 360.23 g/mol Ponto de Fusão: 350 °C (decomposição) Densidade: 6.003 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011171 Número CAS: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |