Print…
Diiodeto de níquel, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
400777-25G 400777-5G
SIAL400777-25GEA 199 EUR
SIAL400777-25G SIAL400777-5G
Diiodeto de níquel, Sigma-Aldrich®
Diiodeto de níquel
Fórmula: I₂Ni
Peso Molecular: 312.5 g/mol
Ponto de Fusão: 797
Densidade: 5.83 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016264
Número CAS: 13462-90-3
EINECS: 236-666-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06594