Print…
Diiodeto de níquel, anidro ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
22893.06 22893.14
22893.06EA 64.8 EUR
22893.06 22893.14
Diiodeto de níquel, anidro ≥99.5% (baseado em metais)
Diiodeto de níquel
Purity: 99.5% CAS No.: 13462-90-3 Molecular Formula: NiI2 Formula Weight: 312.51 Physical Form: -8 Mesh Density: 5.834 Melting Point: 797° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016264
Fórmula: I₂Ni
Peso Molecular: 312.5 g/mol
Ponto de Fusão: 797
Densidade: 5.834
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016264
Número CAS: 13462-90-3
EINECS: 236-666-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06594