Cobalt(II) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
35730.03
35730.06
35730.03EA
152
EUR
35730.03
35730.06
Cobalt(II) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Cobalt(II) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.584
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 515° vac.
Boiling Point: 570° vac.
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Fórmula:
CoI₂ Ponto de ebulição: 570 °C (em vácuo) Ponto de Fusão: 515 °C vac, Densidade: 5,584 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016030 Número CAS: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Merck Index: 14,2443 |