Cobalt(II) iodide, anidro ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cobaltous iodide
23119.14
23119.22
23119.14EA
205
EUR
23119.14
23119.22
Cobalt(II) iodide, anidro ≥99.5% (baseado em metais)
Cobalt(II) iodide
Purity: 99.5%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -60 Mesh Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Boiling Point: 570° vac.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Moisture and humidity indicator, catalyst
Fórmula:
CoI₂ Peso Molecular: 312.74 g/mol Ponto de ebulição: 570 °C (em vácuo) Ponto de Fusão: 515 °C vac. Densidade: 5.68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016030 Número CAS: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Merck Index: 14,2443 |