Difluoreto de níquel, anidro 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickel difluoride
13067.09
13067.18
13067.09EA
117
EUR
13067.09
13067.18
Difluoreto de níquel, anidro 97%
Difluoreto de níquel
Purity: 97%
CAS No.: 10028-18-9
Molecular Formula: NiF2
Formula Weight: 96.71
Physical Form: Crystalline
Density: 4.72
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Solubility: Slightly soluble in water
Merck Reference: 14,6508
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016263
Fórmula:
F₂Ni Peso Molecular: 96.69 g/mol Ponto de Fusão: 1360…1380 °C Densidade: 4.72 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016263 Número CAS: 10028-18-9 EINECS: 233-071-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6508 |