Print…
Cobalt(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cobaltic fluoride, Cobalt trifluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
236136-25G 236136-5G
SIAL236136-25GEA 142 EUR
SIAL236136-25G SIAL236136-5G
Cobalt(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III) fluoride
Fórmula: CoF₃
Ponto de Fusão: 927 °C
Densidade: 3,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010942
Número CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02491