Print…
Cobalt(III) fluoride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobaltic fluoride, Cobalt trifluoride
11490.14 11490.22
11490.14EA 101 EUR
11490.14 11490.22
Cobalt(III) fluoride ≥99%
Cobalt(III) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 10026-18-3 Molecular Formula: CoF3 Formula Weight: 115.93 Physical Form: Powder Density: 3.88 Merck Reference: 14,2430 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00010942
Fórmula: CoF₃
Peso Molecular: 115.93 g/mol
Ponto de Fusão: 927
Densidade: 3.88
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010942
Número CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3085
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02491