Cobalt(II) fluoride, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
Ampolado sob argônio
35740.04
35740.09
35740.04EA
86
EUR
35740.04
35740.09
Cobalt(II) fluoride, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Cobalt(II) fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Fórmula:
CoF₂ Ponto de ebulição: 1400 °C Ponto de Fusão: 1200 °C Densidade: 4,46 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010941 Número CAS: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2440 |