Print…
Cobalt(II) fluoride, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
13074.14 13074.22
13074.14EA 83.1 EUR
13074.14 13074.22
Cobalt(II) fluoride, anidro 98%
Cobalt(II) fluoride
Purity: 98% CAS No.: 10026-17-2 Molecular Formula: CoF2 Formula Weight: 96.93 Physical Form: Powder Density: 4.46 Melting Point: 1200° Boiling Point: 1400° Merck Reference: 14,2440 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010941
Fórmula: CoF₂
Ponto de ebulição: 1400 °C
Ponto de Fusão: 1200 °C
Densidade: 4,46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010941
Número CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2440