Print…
Cloreto de Ruténio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ruthenium trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
208523-10G 208523-2G 208523-50G
SIAL208523-10GEA 835 EUR
SIAL208523-10G SIAL208523-2G SIAL208523-50G
Cloreto de Ruténio (III), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Ruténio (III)
Fórmula: Cl₃Ru
Peso Molecular: 207.43 g/mol
Ponto de Fusão: 500
Densidade: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011208
Número CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08455