Print…
Cloreto de Ruténio (III), anidro 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 152 EUR
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Cloreto de Ruténio (III), anidro 99.9% (baseado em traços de metais)
Cloreto de Ruténio (III)
Fórmula: Cl₃Ru
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Densidade: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011208
Número CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455
Encomendar
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %