Print…
Rhodium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
307866-2.5G 307866-500MG
SIAL307866-2.5GEA 2870 EUR
SIAL307866-2.5G SIAL307866-500MG
Rhodium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Rh
Peso Molecular: 209.26 g/mol
Densidade: 5.38 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011204
Número CAS: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
Merck Index: 12,08355