Rhodium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em metais) Rh ≥ 48.7%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
11815.01
11815.03
11815.06
11815.01EA
373
EUR
11815.01
11815.03
11815.06
Rhodium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em metais) Rh ≥ 48.7%
Rhodium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-07-7
Molecular Formula: Cl3Rh
Formula Weight: 209.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00011204
Fórmula:
Cl₃Rh Peso Molecular: 209.26 g/mol Densidade: 5.38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011204 Número CAS: 10049-07-7 EINECS: 233-165-4 Merck Index: 14,8188 |