Print…
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
419105000 419100025
ACRO419105000EA 648 EUR
ACRO419105000 ACRO419100025
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anidro
Rhodium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Rh
Peso Molecular: 209.26 g/mol
Ponto de ebulição: 717 °C (730 mmHg)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 5.38 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011204
Número CAS: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08355
Encomendar
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %