Print…
Platinum(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Platinum tetrachloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
520640-1G 520640-5G
SIAL520640-1GEA 297 EUR
SIAL520640-1G SIAL520640-5G
Platinum(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(IV) chloride
Fórmula: Cl₄Pt
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011182
Número CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 3260
ADR: 8,III