Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Platinum tetrachloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07347.0001
8.07347.0005
8.07347.8100
8.07347.0001EA
232
EUR
8.07347.0001
8.07347.0005
8.07347.8100
Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Platinum(IV) chloride
Fórmula:
Cl₄Pt Ponto de Fusão: 370 °C Densidade: 4,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011182 Número CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),II |
Solubility | 587 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 336.89 g/mol |
Density | 4.3 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|