Print…
Platinum(IV) chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
195400010 195400050 195402500
ACRO195400010EA 167 EUR
ACRO195400010 ACRO195400050 ACRO195402500
Platinum(IV) chloride 99%
Platinum(IV) chloride
Fórmula: Cl₄Pt
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011182
Número CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Brown Powder and/or chunks
Trace metal analysis ≤500 ppm (Sum Ru+Rh+Ir+Pd)
Calcium (Ca) ≤250 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤250 ppm
Platinum (Pt) 57.0 to 58.5 %
Silicon (Si) ≤200 ppm