Print…
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Platinum dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
520632-1G 520632-5G
SIAL520632-1GEA 624 EUR
SIAL520632-1G SIAL520632-5G
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) chloride
Fórmula: Cl₂Pt
Ponto de Fusão: 581 °C
Densidade: 6,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011181
Número CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687