Platinum(II) chloride ≥99.99% (baseado em metais) Pt ≥ 73%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Platinum dichloride
43090.03
43090.06
43090.03EA
311
EUR
43090.03
43090.06
Platinum(II) chloride ≥99.99% (baseado em metais) Pt ≥ 73%, Premion®
Platinum(II) chloride
Purity: 99.99+%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Powder
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011181
Fórmula:
Cl₂Pt Ponto de Fusão: 581 °C (decomposição) Densidade: 5,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011181 Número CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,7528 |