Platinum(II) chloride 99.9% (≥73% Pt) (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Platinum dichloride
11044.03
11044.06
11044.03EA
206
EUR
11044.03
11044.06
Platinum(II) chloride 99.9% (≥73% Pt) (baseado em metais)
Platinum(II) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Crystalline
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, ether. Soluble in HCl, NH4OH
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00011181
Fórmula:
Cl₂Pt Ponto de Fusão: 581 °C (decomposição) Densidade: 5,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011181 Número CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,7528 |