Print…
Cloreto de paládio (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Palladium dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
520659-1G 520659-25G 520659-5G
SIAL520659-1GEA 152 EUR
SIAL520659-1G SIAL520659-25G SIAL520659-5G
Cloreto de paládio (II), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Paládio (II)
Fórmula: PdCl₂
Peso Molecular: 177.33 g/mol
Ponto de Fusão: 678
Densidade: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003558
Número CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07058