Print…
Cloreto de paládio (II), anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Palladium dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 240 EUR
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
Cloreto de paládio (II), anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Paládio (II)
Fórmula: PdCl₂
Peso Molecular: 177.33 g/mol
Ponto de Fusão: 678
Densidade: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003558
Número CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material