Print…
Cloreto de paládio (II) (≥59,5% Pd) ≥99.999% (baseado em metais) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Palladium dichloride
43085.03 43085.06 43085.14
43085.03EA 229 EUR
43085.03 43085.06 43085.14
Cloreto de paládio (II) (≥59,5% Pd) ≥99.999% (baseado em metais) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Cloreto de Paládio (II)
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Powder Density: 4.0 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 675° dec. Merck Reference: 14,6990 MDL No.: MFCD00003558
Fórmula: PdCl₂
Peso Molecular: 177.33 g/mol
Ponto de Fusão: 675 °C (decomposição)
Densidade: 4.0
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003558
Número CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,6990