Cloreto de paládio (II) (≥59,0% Pd) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Palladium dichloride
11034.04
11034.09
11034.18
11034.22
11034.30
11034.02
11034.04EA
457
EUR
11034.04
11034.09
11034.18
11034.22
11034.30
11034.02
Cloreto de paládio (II) (≥59,0% Pd) ≥99.9% (baseado em metais)
Cloreto de Paládio (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Crystalline
Density: 4.0
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 675° dec.
Solubility: Soluble in dilute mineral acids, aqueous metal halides
Merck Reference: 14,6990
MDL No.: MFCD00003558
Catalyst precursor
Fórmula:
PdCl₂ Peso Molecular: 177.33 g/mol Ponto de Fusão: 675 °C (decomposição) Densidade: 4.0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003558 Número CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,6990 |