Cloreto de paládio (II) 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Palladium dichloride
369670010
369670050
369670250
ACRO369670010EA
199
EUR
ACRO369670010
ACRO369670050
ACRO369670250
Cloreto de paládio (II) 99.999% (baseado em traços de metais)
Cloreto de Paládio (II)
Fórmula:
PdCl₂ Ponto de Fusão: 678…680 °C (decomposição) Densidade: 4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003558 Número CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,07058 |
Appearance | Brown Powder |
Assay | 59 to 61 % (Pd) |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |