Print…
Dicloreto de níquel, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
451193-25G 451193-5G
SIAL451193-25GEA 1000 EUR
SIAL451193-25G SIAL451193-5G
Dicloreto de níquel, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de níquel
Fórmula: Cl₂Ni
Ponto de Fusão: 1009 °C
Densidade: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011142
Número CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588