Print…
Dicloreto de níquel, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
339350-250G 339350-50G
SIAL339350-250GEA 391 EUR
SIAL339350-250G SIAL339350-50G
Dicloreto de níquel, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de níquel
Fórmula: Cl₂Ni
Peso Molecular: 129.6 g/mol
Ponto de Fusão: 1009
Densidade: 3.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011142
Número CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588