Print…
Dicloreto de níquel, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride
B22085.14 B22085.22 B22085.36
B22085.14EA 37.2 EUR
B22085.14 B22085.22 B22085.36
Dicloreto de níquel, anidro 98%
Dicloreto de níquel
Purity: 98% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Odour: Odourless Melting Point: 1001° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Fórmula: Cl₂Ni
Peso Molecular: 129.6 g/mol
Ponto de Fusão: 1001 °C
Densidade: 3.55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011142
Número CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505